Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecenylsuccinic acid |
| CAS | 29658-97-7 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C16H28O4 |
| InChI nøgle | QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFNA-N |
| SMIL | CCCCCCCCCC\C=C\C(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butandisyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.40 |
| Formel vægt | 284.39 |
Sikkerhed og håndtering
- Dodecenylsuccinic acid
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecenylsuccinic acid