Få mere at vide
Dodecanoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11430873
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430873 100 g 100g
11440873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13294.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218,77 g/mol
Lauroylchlorid anvendes som skræddersyet middel til kemisk modifikation af nanocelluloser af forskellig længde, nanofibrilleret cellulose og cellulosenanokrystaller og til fremstilling af acyleret kollagen med vandopløselighed og bedre overfladeaktivitet. Det bruges også som organisk lavfriktionsgrænsesmøremiddel til fremstilling af ny polyvinylalkoholhydrogel. Det bruges til syntese af hemicellulosebaserede hydrofobe biomaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lauroylchlorid anvendes som skræddersyet middel til kemisk modifikation af nanocelluloser af forskellig længde, nanofibrilleret cellulose og cellulosenanokrystaller og til fremstilling af acyleret kollagen med vandopløselighed og bedre overfladeaktivitet. Det bruges også som organisk lavfriktionsgrænsesmøremiddel til fremstilling af ny polyvinylalkoholhydrogel. Det bruges til syntese af hemicellulosebaserede hydrofobe biomaterialer.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-16-3
Molekylær formel C12H23ClO
Molekylvægt (g/mol) 218.77
MDL nummer MFCD00000740
InChI nøgle NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC navn dodecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoyl chloride
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 0.922
Kogepunkt 130°C to 132°C (7 mmHg)
Flammepunkt 140°C (284°F)
Lineær formel CH3(CH2)10COCl
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1281201
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and methanol.
Formel vægt 218.77
Procent renhed 98%