Få mere at vide
Dodecansyre, typisk 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379697
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11379697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042038.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecansyre bruges til fremstilling af kosmetik, sæber, alkydharpikser og befugtningsmidler. Det bruges også til at måle molmassen af et ukendt stof gennem frysepunktsdepression. Det bruges også som et fødevaretilsætningsstof og en aktiv komponent i en behandling af acne. Ud over dette er det et substrat for acylering af visse proteiner baseret på de murine undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00002736
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC navn dodecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoic acid
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 0.883 g/mL
Kogepunkt 180°C (21 mmHg)
Flammepunkt 165°C (329°F)
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Opløselighedsinformation Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99.5% (typically)
Fysisk form Krystallinsk