Få mere at vide
Dodecanosyre, typisk 99,5 %
Artikelnummer. 11359697
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359697 50 g 50g
11379697 250 g 250g
11369697 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042038.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Dodecansyre bruges til fremstilling af kosmetik, sæber, alkydharpikser og befugtningsmidler. Det bruges også til at måle molmassen af et ukendt stof gennem frysepunktsdepression. Det bruges også som et fødevaretilsætningsstof og en aktiv komponent i en behandling af acne. Ud over dette er det et substrat for acylering af visse proteiner baseret på de murine undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00002736
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC navn dodecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoic acid
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Tæthed 0.883 g/mL
Kogepunkt 180 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, benzen, acetone, alkohol, petroleumsether, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Let opløselig i kloroform.
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99,5% (typisk)
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid