Få mere at vide
Dodecanoic acid ingenol ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16431558 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16431558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0867
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Dodecanoic acid ingenol ester is a natural compound.
Dodecanoic acid ingenol ester is a natural compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoic acid ingenol ester
CAS 54706-70-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H50O7
Mængde 5 mg
SMIL CCCCCCCCCCCC(O[C@@]12C[C@@H](C)[C@@](C=C(C)[C@@H]3O)(C4=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]4([H])[C@]1([H])C2(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 546.74
Formel vægt 546.74
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid