Få mere at vide
Dodecanosyre, 98%
Artikelnummer. 11499153
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499153 2500 g 2500g
11489153 500 g 500g
11409163 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11672.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Dodecansyre bruges til fremstilling af kosmetik, sæber, alkydharpikser og befugtningsmidler. Det bruges også til at måle molmassen af et ukendt stof gennem frysepunktsdepression. Det bruges også som et fødevaretilsætningsstof og en aktiv komponent i en behandling af acne. Ud over dette er det et substrat for acylering af visse proteiner baseret på de murine undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dodecansyre anvendes til fremstilling af kosmetik, sæber, alkydharpikser og befugtningsmidler. Det bruges også til at måle molmassen af et ukendt stof gennem frysepunktsdepression. Det bruges også som et fødevaretilsætningsstof og en aktiv komponent i en behandling af acne. Ud over dette er det et substrat for acylering af visse proteiner baseret på de murine undersøgelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, acetone, alkohol, petroleumsether, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Lidt opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-07-7
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.322
MDL nummer MFCD00002736
InChI nøgle POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC navn dodecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanoic acid
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Tæthed 0.883
Kogepunkt 180 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, benzen, acetone, alkohol, petroleumsether, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Let opløselig i kloroform.
Formel vægt 200.32
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid