Få mere at vide
Dodecanoic-2-13C Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanoic-2-13 C Acid |
| CAS | 287100-78-1 |
| Molekylær formel | 13 C C11 H24 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanoic-2-13 C acid (9 CI), [2-13 C]Lauric acid, Dodecanoic acid-2-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1 |
| SMIL | CCCCCCCCCC[13 CH2]C(=O)O |
| IUPAC navn | (213 C)dodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.3104 |
| Formel vægt | 201.181 g/mol |
| Vis mere |