Få mere at vide
Dodecanoic-11,11,12,12,12-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanoic-11,11,12,12,12-D5 Acid |
| CAS | 1219804-38-2 |
| Molekylær formel | C12 D5 H19 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Dodecanoic-11,11,12,12,12-d5 acid (ACI), 11,11,12,12,12-Pentadeuteriododecanoic acid, Lauric-11,11,12,12,12-d5 acid, [11,11,12,12,12-2H5]Dodecanoic acid, Dodecanoic-11,11,12,12,12-D5 acid, Dodecanoic acid-11,11,12,12,12-d5, Lauric acid-11,11,12,12,12-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 11,11,12,12,12-pentadeuteriododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.3486 |
| Formel vægt | 205.209 g/mol |
| Vis mere |