Få mere at vide
Dodecanedioyl dichloride, 98%
Artikelnummer. 10028701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10028701 5 g Glasflaske 5g
10686671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10028701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4834-98-4 | C12H20Cl2O2 | 267.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4834-98-4
Molekylær formel C12H20Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 267.2
MDL nummer MFCD00012243
InChI nøgle CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
PubChem CID 2733242
IUPAC navn dodecandiyldichlorid
SMIL C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecanedioyl dichloride
Navn note 98%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 140°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO(CH2)10COCl
Brydningsindeks 1.4670 to 1.469
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 267.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske