Få mere at vide
Dodecanedioic Dihydrazide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanedioic Dihydrazide |
| CAS | 4080-98-2 |
| Molekylær formel | C12H26N4O2 |
| MDL nummer | MFCD00043619 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(NN)CCCCCCCCCCC(NN)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.36 |
| Procent renhed | 98% |