Få mere at vide
Dodecanedioinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,10-Decanedicarboxylic acid |
| CAS | 693-23-2 |
| Molekylær formel | C12 H22 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,10-Decanedicarboxylic acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic acid, LCA 141, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic acid, n-Dodecanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | dodekanediosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.1518 |