Få mere at vide
Dodecanedioinsyre, TRC
Artikelnummer. 30380254
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30380254 1 g
1 options
Artikelnummer. 30380254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4945301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,10-Decanedicarboxylic acid
CAS 693-23-2
Molekylær formel C12 H22 O4
Mængde 1 g
Synonym 1,10-Decanedicarboxylic acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic acid, LCA 141, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic acid, n-Dodecanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn dodekanediosyre
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518