Få mere at vide
Dodecanedioinsyre, 99 %
Beskrivelse
Dodecandisyre bruges som mellemprodukt til blødgørere, smøremidler og klæbemidler. Det bruges også i antiseptiske midler, førsteklasses belægninger, malingsmaterialer, korrosionsinhibitorer og overfladeaktive stoffer. Den finder anvendelse i ingeniørplast som nylon 612.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dodecandisyre anvendes som mellemprodukt til blødgørere, smøremidler og klæbemidler. Det bruges også i antiseptiske midler, førsteklasses belægninger, malingsmaterialer, korrosionsinhibitorer og overfladeaktive stoffer. Den finder anvendelse i ingeniørplast som nylon 612.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, varm methanol, varm toluen og varm eddikesyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanedioic acid |
| Smeltepunkt | 127 °C til 131 °C |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 244 °C til 245 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 227 °C (440 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1782580 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, varm methanol, varm toluen og varm eddikesyre. |
| Formel vægt | 230.31 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dodecanedioic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecanedioic acid