Få mere at vide
Dodecanedioic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecanedioic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 3903-40-0 |
| Molekylær formel | C13 H24 O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 11-Carbomethoxyundecanoic Acid, Methyl 11-Carboxyundecanoate, Monomethyl 1,12-Dodecanedioate, Monomethyl Dodecanedioate, NSC 29000 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-17-13(16)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h2-11H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-methoxy-12-oxododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vægt | 244.1675 |