Få mere at vide
Dodecanedioic Acid 1-Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30370669
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30370669 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30370669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494535500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dodecanedioic Acid 1-Methyl Ester
CAS 3903-40-0
Molekylær formel C13 H24 O4
Mængde 500 mg
Synonym 11-Carbomethoxyundecanoic Acid, Methyl 11-Carboxyundecanoate, Monomethyl 1,12-Dodecanedioate, Monomethyl Dodecanedioate, NSC 29000
InChI formel InChI=1S/C13H24O4/c1-17-13(16)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h2-11H2,1H3,(H,14,15)
SMIL COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 12-methoxy-12-oxododecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 244.33
Formel vægt 244.1675