Få mere at vide
Dodecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecane |
| Mængde | 150 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 170.2035 |