Få mere at vide
Dodecane, mixture of isomers
Artikelnummer. 10669863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10669863
Brand: Thermo Scientific Acros 365770250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Dodecane, C12H26, CAS Number-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1L, 170.0 deg.C to 195.0 deg.C, CHEBI:77509, Undesignated, 0.7510g/mL, 236-757-, 44 deg.C, 170.34 | CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13475-82-6
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26058
ChEBI CHEBI:77509
IUPAC navn 2,2,4,6,6-pentamethylheptan
SMIL CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecane
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 0.7510g/mL
Kogepunkt 170.0°C to 195.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Metal tromle
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4230
Mængde 25 L
Specifik vægtfylde 0.751
Synonym heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Opløselighedsinformation Solubility in water: not miscible.
Formel vægt 170.34
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.