Få mere at vide
Dodecane,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15617810 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15617810 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15607810 100 mL Glasflaske 100ml
15627810 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15617810 Leverandør Fluka Leverandørnr. D2211042.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dodecane
Smeltepunkt -9.6°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.75g/mL at 25°C
Kogepunkt 215°C to 217°C
Lugt Characteristic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)10CH3
Mængde 2.5 L
Beilstein 1697175
Dampdensitet 5.96 (vs air)
Formel vægt 170.33g/mol
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane