Få mere at vide
Dodecane, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31027142
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31027142 25 g
31022290 100 g
31018549 500 g
31023530 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31027142 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12675425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecane
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
MDL nummer MFCD00008969
Mængde 25 g
SMIL CCCCCCCCCCCC
Molekylvægt (g/mol) 170.33
Procent renhed 97%