Få mere at vide
Dodecanal, TRC
Artikelnummer. 30382540
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30382540 100 g
1 options
Artikelnummer. 30382540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494545100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lauraldehyde
CAS 112-54-9
Molekylær formel C12 H24 O
Mængde 100 g
Synonym Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde
InChI formel InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCC=O
IUPAC navn Dodecanal
Molekylvægt (g/mol) 184.32
Formel vægt 184.1827