Få mere at vide
Dodecamethylpentasiloxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecamethylpentasiloxane |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-19(7,8)15-21(11,12)16-20(9,10)14-18(4,5)6/h1-12H3 |
| Formel vægt | 384.146 |