missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dodecamethylcyclohexasiloxane, TRC

Artikelnummer. 30375573
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375573 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4945201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dodecamethylcyclohexasiloxane
CAS 540-97-6
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C12 H36 O6 Si6
Mængde 1 g
Synonym Cyclohexasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodecamethyl-, Cyclohexasiloxane, dodecamethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane, Cyclohexadimethylsiloxane, DC 246, DC 246 Fluid, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246, Dow Corning 246 Fluid, Hexadecamethylcyclohexasiloxane, SF 1258, SH 246, SH 246 Fluid, Xiameter PMX 0246
InChI formel InChI=1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
SMIL C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodecamethyl-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10,12-hexasilacyclododecane
Molekylvægt (g/mol) 444.92
Formel vægt 444.1127
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.