Få mere at vide
Dodecacarbonyltriruthenium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
En H-overførselskatalysator. Det bruges til carbonyleringskatalyse af allylaminering af uaktiverede olefiner med nitroarener, reduktiv carbonylering af mononitroaromatiske forbindelser til carbamater og som en katalysator for cycloadditionsreaktioner. Det bruges som en forløber for syntesen af Ru nanopartikler. Katalysator anvendt i den intermolekylære [3+2+1] cycloaddition af alfa,beta-umættede ketoner med silylacetylener og carbonmonoxid til fremstilling af alfa-pyroner. Katalyserer koblingen af silaner med thioler, alkoholer og aminer med højt omsætningstal (TON) og høj omsætningsfrekvens (TOF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Dodecacarbonyltriruthenium |
| Smeltepunkt | ∼150°C (decomposition) |
| Farve | Orange |
| Lineær formel | Ru3(CO)12 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3466 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone. |
| Formel vægt | 639.33 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk |
RUO– Kun brug til forskning
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.