Få mere at vide
Dodecacarbonyltriruthenium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326008
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11326008
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010507.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Carbonylering
En H-overførselskatalysator. Det bruges til carbonyleringskatalyse af allylaminering af uaktiverede olefiner med nitroarener, reduktiv carbonylering af mononitroaromatiske forbindelser til carbamater og som en katalysator for cycloadditionsreaktioner. Det bruges som en forløber for syntesen af Ru nanopartikler. Katalysator anvendt i den intermolekylære [3+2+1] cycloaddition af alfa,beta-umættede ketoner med silylacetylener og carbonmonoxid til fremstilling af alfa-pyroner. Katalyserer koblingen af silaner med thioler, alkoholer og aminer med højt omsætningstal (TON) og høj omsætningsfrekvens (TOF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15243-33-1
Molekylær formel C12O12Ru3
Molekylvægt (g/mol) 639.33
MDL nummer MFCD00011209
InChI nøgle NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
IUPAC navn cyclotriruthenium; dodecakis (methanidylidyneoxidanium)
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltriruthenium
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Farve Orange
Lineær formel Ru3(CO)12
Mængde 5 g
FN nummer UN3466
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone.
Formel vægt 639.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado