Få mere at vide
Dodecacarbonyltriruthenium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316008 1 g 1g
11326008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010507.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Carbonylering
En H-overførselskatalysator. Det bruges til carbonyleringskatalyse af allylaminering af uaktiverede olefiner med nitroarener, reduktiv carbonylering af mononitroaromatiske forbindelser til carbamater og som en katalysator for cycloadditionsreaktioner. Det bruges som en forløber for syntesen af Ru nanopartikler. Katalysator anvendt i den intermolekylære [3+2+1] cycloaddition af alfa,beta-umættede ketoner med silylacetylener og carbonmonoxid til fremstilling af alfa-pyroner. Katalyserer koblingen af silaner med thioler, alkoholer og aminer med højt omsætningstal (TON) og høj omsætningsfrekvens (TOF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15243-33-1
Molekylær formel C12O12Ru3
Molekylvægt (g/mol) 639.33
MDL nummer MFCD00011209
InChI nøgle NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ruthenium carbonyl; Triruthenium dodecacarbonyl
IUPAC navn cyclotriruthenium; dodecakis (methanidylidyneoxidanium)
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru]1[Ru][Ru]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltriruthenium
Smeltepunkt ∼150°C (decomposition)
Farve Orange
Lineær formel Ru3(CO)12
Mængde 1 g
FN nummer UN3466
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in hydrocarbons (e;g; hexane,cyclohexane,benzene) and acetone.
Formel vægt 639.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk