Få mere at vide
Dodecacarbonyltriosmium, 99%
Artikelnummer. 11392118
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392118 0.5 g 0.5g
11302128 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013038.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15696-40-9 | C12O12Os3 | 906,81 g/mol
Dodecacarbonyltriosmium er en vigtig forløber for organo-osmiumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15696-40-9
Molekylær formel C12O12Os3
Molekylvægt (g/mol) 906.81
MDL nummer MFCD00011149
InChI nøgle VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
PubChem CID 6096995
IUPAC navn kulilte; osmium
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltriosmium
Smeltepunkt 224 °C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Let opløselig i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 906.73
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk