Få mere at vide
Dodecacarbonyltriiron, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% methanol
Beskrivelse
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dodecacarbonyltriiron |
| Navn note | Stabilized with 5 to 10% methanol |
| Smeltepunkt | 140°C (decomposition) |
| Farve | Black |
| Tæthed | 2.00 g/mL |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Lineær formel | Fe3(CO)12 |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN3179 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecacarbonyltriiron, Methanol