Få mere at vide
Dodecacarbonyltriiron, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% methanol
Artikelnummer. 11312148
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312148 2 g 2g
11332148 10 g 10g
11322148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013059.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducing agent (reduces NO2), catalyst for alkyne trimerization | CAS: 17685-52-8
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17685-52-8
MDL nummer MFCD00135617
Synonym triiron dodecarbonyl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltriiron
Navn note Stabilized with 5 to 10% methanol
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Farve Black
Tæthed 2.00 g/mL
Assay Procent Noter (dry wt.)
Lineær formel Fe3(CO)12
Mængde 2 g
FN nummer UN3179
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in non polar organic solvents.
Formel vægt 503.67
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecacarbonyltriiron, Methanol