Få mere at vide
Dodecacarbonyltetracobalt, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049149
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11342138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013055.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17786-31-1
Molekylær formel C12Co4O12
Molekylvægt (g/mol) 571.853
MDL nummer MFCD00064698
InChI nøgle YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
IUPAC navn carbon monoxide;cobalt
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltetracobalt
Smeltepunkt 60°C (dec.)
Farve Black
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 g
Lineær formel Co4(CO)12
FN nummer UN3179
Formel vægt 571.86
Procent renhed ≤98%
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.09g/mL