Få mere at vide
Dodecacarbonyltetracobalt, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322138 5 g 5g
11342138 1 g 1g
11332138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013055.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17786-31-1
Molekylær formel C12Co4O12
Molekylvægt (g/mol) 571.853
MDL nummer MFCD00064698
InChI nøgle YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
IUPAC navn kulilte; kobolt
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dodecacarbonyltetracobalt
Smeltepunkt 60°C (dec.)
Farve Sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Lineær formel Co4(CO)12
FN nummer UN3179
Formel vægt 571.86
Procent renhed ≤98%
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 2.09g/mL