Få mere at vide
Dodeca-Tungstosilicic Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10529020 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10529020 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3940/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 12027-43-9
Farve Yellow
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel H4O40SiW12
MDL nummer MFCD00036271
Mængde 100 g
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
InChI nøgle HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
SMIL O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
IUPAC navn silicic acid;1,3,5-trioxa-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-tritungstacyclohexane 2,2,4,4,6,6-hexaoxide;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 2878.16
PubChem CID 71307034
Fysisk form Solid