Få mere at vide
Docusate natrium, TRC
Artikelnummer. 30372546
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30372546 10 g
1 options
Artikelnummer. 30372546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49466010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Molekylær formel C20 H37 O7 S . Na
Mængde 10 g
Synonym Docusate sodium, Sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 444.56
Formel vægt 444.2158