Få mere at vide
Docusate Sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1268
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Docusate Sodium (Dioctyl sulfosuccinate sodium salt) is a laxative used to for the research of constipation, for constipation due to the use of opiates it maybe used with a stimulant laxative, can be taken by mouth or rectally.
Docusate Sodium (Dioctyl sulfosuccinate sodium salt) is a laxative used to for the research of constipation, for constipation due to the use of opiates it maybe used with a stimulant laxative, can be taken by mouth or rectally.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H37NaO7S
Mængde 100 mg
Synonym Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 20 mg/mL (44.99 mM)
SMIL O=C(OCC(CC)CCCC)C(S(=O)(O[Na])=O)CC(OCC(CC)CCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 444.56
Formel vægt 444.56
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Oil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.