Få mere at vide
asecos™ Document Holder
Artikelnummer. 11988837 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Alle skabe 590 til 1555 mm brede
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11988837 Alle skabe 590 til 1555 mm brede Hver
1 options
Artikelnummer. 11988837 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 30793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.90 DKK
    301.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.49 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Polystyrene document holder, DIN A5
Tekniske data
Oversigt Document holder DIN A5
Til brug med (udstyr) Alle skabe 590 til 1555 mm brede
Vægt (metrisk) 0.30 kg
Materiale Plast
Produkttype Document holder