Få mere at vide
Docosapentaenoic acid 22n-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16437487 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16437487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113159
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosapentaenoic acid 22n-3
Fysisk form Liquid
CAS 24880-45-3
Farve Colorless
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H34O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 330.5
Formel vægt 330.5
Procent renhed 97.0%