Få mere at vide
Dokosansyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30136833
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136833 5 g
17949544 10 g
17960085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136833 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6788605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 929-77-1
Molekylær formel C23 H46 O2
Molekylvægt (g/mol) 354.61
Synonym Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
IUPAC navn Methyldocosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Behenic Acid Methylester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formel vægt 354.3498
Procent renhed >95%