Få mere at vide
Docosanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479366 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16479366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW013049
MedChemExpress Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosanoic acid
CAS 112-85-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H44O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 1.43 mg/mL (4.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 340.59
Formel vægt 340.59
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation