Få mere at vide
Docosansyre, 85%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778489 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10676174
Brand: Thermo Scientific Acros 334812500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-85-6
Molekylær formel C22H44O2
Molekylvægt (g/mol) 340.58
MDL nummer MFCD00002807
InChI nøgle UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC navn docosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosanoic acid
Smeltepunkt 80.0°C to 82.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 306.0°C (60.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 02, 391
Merck Index 15, 1022
Formel vægt 340.58
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver