Få mere at vide
Docosansyre, 85%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676174 250 g Glasflaske 250g
10451810 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334812500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-85-6
Molekylær formel C22H44O2
Molekylvægt (g/mol) 340.58
MDL nummer MFCD00002807
InChI nøgle UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC navn docosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosanoic acid
Smeltepunkt 80.0°C to 82.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 306.0°C (60.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 02, 391
Merck Index 15, 1022
Formel vægt 340.58
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver