Få mere at vide
Docosanoic-22,22,22-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docosanoic-22,22,22-d3 Acid |
| CAS | 1193721-67-3 |
| Molekylær formel | C22H41D3O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Docosanoic-22,22,22-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| IUPAC navn | docosanoic-22,22,22-d3 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.61 |
| Formel vægt | 343.35 |