Få mere at vide
Docosanoic-12,12,13,13-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docosanoic Acid-12,12,13,13-D4 |
| CAS | 1219804-98-4 |
| Molekylær formel | C22 D4 H40 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Docosanoic-12,12,13,13-d4 acid, Docosanoic acid-d4, Docosanoic acid-12,12,13,13-d4, Docosanoic Acid-12,12,13,13-D4, Behenic acid-12,12,13,13-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i10D2,11D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12,12,13,13-tetradeuteriodocosanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.6082 |
| Formel vægt | 344.3592 g/mol |
| Vis mere |