missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Docosanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docosanedioic Acid |
| CAS | 505-56-6 |
| Molekylær formel | C22 H42 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,20-Eicosanedicarboxylic Acid, 1,22-Docosanedioic Acid, Docosan-1,22-dioic Acid, Felogenic Acid, Phellogenic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | docosanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.567 |
| Formel vægt | 370.308 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?