Få mere at vide
Docosahexaenoic Acid N-Succinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docosahexaenoic Acid N-Succinimide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(30)31-27-24(28)22-23-25(27)29/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-23H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| Formel vægt | 425.26 |