missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Docetaxel
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4817070
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 18782674

Brand: Tocris Bioscience™ 4056/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Microtubule stabilizer

Binds and stabilizes microtubules; leads to cell cycle arrest and apoptosis. Displays significant antitumor activity in ovarian and gastric tumors. Prevents microtubule depolymerization and disassembly in the absence of GTP. Exhibits cytotoxic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 114977-28-5
Molekylær formel C43H53NO14

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Docetaxel
Mængde 10 mg
Formel vægt 807.88
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 807.89
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.