Få mere at vide
Docetaxel, 99%
Beskrivelse
Docetaxel er et cytotoksisk antimikrotubuli-middel af anden generation og anvendes primært i den farmaceutiske industri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Docetaxel er en analog til taxol og betragtes som en cytotoksisk, semisyntetisk, andengenerations taxan, der udviser antineoplastiske, antibiotiske og antimikrotubuli-aktiviteter
• Docetaxel er i stand til at hæmme cellulær mitose. Denne forbindelse fremmer samlingen af mikrotubuli fra tubulindimere og stabiliserer mikrotubuli ved at forhindre depolymerisering. Denne stabilitet hæmmer den normale dynamiske omorganisering af mikrotubulinetværket, som er essentiel for vitale interfase- og mitotiske cellulære funktioner. Dette resulterer i vedvarende unormale mikrotubulistrukturer, hvilket fører til cellecyklusstop og celledød
Anvendelse
• Docetaxel kan hæmme angiogenese ved at virke på vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF) forbundet med kræftceller
• Denne forbindelse er blevet brugt til at undersøge effekten af lysosomal autofagisk flux i mavekræftceller
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Docetaxel |
| Smeltepunkt | 186 °C til 192 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 14,3397 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid og ethanol; Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 807.88 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |