Få mere at vide
Docetaxel, 99%
Artikelnummer. 15452989
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452989 1 g 1g
15462989 100 mg 100mg
15472989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60174.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6797.57 DKK
    5767.65 DKK / 1g
    Spare 1029.92 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Docetaxel, CAS # 114977-28-5, er en cytotoksisk, semisyntetisk, andengenerations taxan udvundet fra nålene fra det europæiske takstræ og udviser antineoplastiske, antibiotiske og antimikrotubuli-aktiviteter. | CAS: 114977-28-5 | C43H53NO14 | 807,89 g/mol
Docetaxel er et cytotoksisk antimikrotubuli-middel af anden generation og anvendes primært i den farmaceutiske industri.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Docetaxel er en analog til taxol og betragtes som en cytotoksisk, semisyntetisk, andengenerations taxan, der udviser antineoplastiske, antibiotiske og antimikrotubuli-aktiviteter
• Docetaxel er i stand til at hæmme cellulær mitose. Denne forbindelse fremmer samlingen af mikrotubuli fra tubulindimere og stabiliserer mikrotubuli ved at forhindre depolymerisering. Denne stabilitet hæmmer den normale dynamiske omorganisering af mikrotubulinetværket, som er essentiel for vitale interfase- og mitotiske cellulære funktioner. Dette resulterer i vedvarende unormale mikrotubulistrukturer, hvilket fører til cellecyklusstop og celledød
Anvendelse
• Docetaxel kan hæmme angiogenese ved at virke på vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF) forbundet med kræftceller
• Denne forbindelse er blevet brugt til at undersøge effekten af lysosomal autofagisk flux i mavekræftceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114977-28-5
Molekylær formel C43H53NO14
Molekylvægt (g/mol) 807.89
MDL nummer MFCD00800737
InChI nøgle ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Synonym docetaxel, taxotere, docetaxel anhydrous, docetaxol, emdoc, docetaxel, trihydrate, docetaxel inn, taxotere tn, unii-699121phca, txl
PubChem CID 148124
ChEBI CHEBI:4672
SMIL CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)OC(C)(C)C)O)O)OC(=O)C6=CC=CC=C6)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docetaxel
Smeltepunkt 186 °C til 192 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,3397
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid og ethanol; Uopløselig i vand.
Formel vægt 807.88
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver