Få mere at vide
Docetaxel 2',7,10-Tris(triethylsilyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Docetaxel 2',7,10-Tris(triethylsilyl) Ether |
| CAS | 149107-86-8 |
| Molekylær formel | C61H95NO14Si3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2',7,10-Tris(triethylsilyl)docetaxel, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-[(triethylsilyl)oxy]-benzenepropanoic Acid 12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4,6-bis[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C61H95NO14Si3/c1-18-77(19-2,20-3)74-45-37-46-60(39-69-46,72-41(11)63)51-53(71-54(65)43-35-31-28-32-36-43)61(68)38-44(40(10)47(58(61,15)16)49(52(64)59(45,51)17)75-78(21-4,22-5)23-6)70-55(66)50(76-79(24-7,25-8)26-9)48(42-33-29-27-30-34-42)62-56(67)73-57(12,13)14/h27-36,44-46,48-51,53,68H,18-26,37-39H2,1-17H3,(H,62,67)/t44-,45-,46+,48-,49+,50+,51-,53-,59+,60-,61+/m0/s1 |
| SMIL | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]([C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1)C(=O)O[C@H]2C[C@@]3(O)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]5[C@@](C)([C@H](C[C@H]6OC[C@@]56OC(=O)C)O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=C2C)C3(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 1150.66 |
| Formel vægt | 1149.606 |