missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Docetaxal, TRC

Artikelnummer. 30386549
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386549 100 mg
30378257 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494565100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Acetyldocetaxel
CAS 125354-16-7
Molekylær formel C45 H55 N O15
Mængde 100 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Acetyldocetaxel, 10-Acetyltaxotere, Docetaxal, PNU 101383, 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2α,4,10β,13α-tetrayl 4,10-diacetate 2 benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate] (10-Acetyldocetaxel)
InChI formel InChI=1S/C45H55NO15/c1-23-28(58-39(53)33(50)32(26-16-12-10-13-17-26)46-40(54)61-41(4,5)6)21-45(55)37(59-38(52)27-18-14-11-15-19-27)35-43(9,29(49)20-30-44(35,22-56-30)60-25(3)48)36(51)34(57-24(2)47)31(23)42(45,7)8/h10-19,28-30,32-35,37,49-50,55H,20-22H2,1-9H3,(H,46,54)/t28-,29-,30+,32-,33+,34+,35-,37-,43+,44-,45+/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C1C5(C)C)C
Molekylvægt (g/mol) 849.92
Formel vægt 849.3572
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.