Få mere at vide
R&D Systems™ Dobutamine hydrochloride
Beskrivelse
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dobutamine hydrochloride |
| CAS | 49745-95-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C18H24ClNO3 |
| Formel vægt | 337.85 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.84 |