Få mere at vide
Dobutaminhydrochlorid
Artikelnummer. 15463939
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463939 250 mg 250mg
15453939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61333.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 49745-95-1 | C18H24ClNO3 | 337,84 g/mol
Dobutaminhydrochlorid er en katekolamin, der virker som en βadrenerg receptoragonist. Det har sine stærkeste effekter på β1 receptor, med mindre, men signifikant β2-receptoraktivering og kun svage α1-receptor-virkninger. Som følge heraf øger det kraftigt hjertets kontraktilitet med moderate kronotrope, arytmogene og vaskulære bivirkninger. Det er også en polyfenolisk antioxidant og kan hæmme alle humane kulsyreanhydrase-isoformer med Ki-værdier nær 1M.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dobutamine hydrochloride is a catecholamine that acts as a β-adrenergic receptor agonist. It has its strongest effects on β1 receptors, with lesser but significant β2 receptor activation and only weak α1 receptor actions. As a result, it strongly increases cardiac contractility with modest chronotropic, arrhythmogenic, and vascular side effects. It is also a polyphenolic antioxidant and can inhibit all human carbonic anhydrase isoforms with Ki values near 1 μM.
Solubility
Soluble in water or ethanol with warming. Also soluble in methanol
Notes
Solutions oxidize readily at pH greater than 11. Protect solutions from light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49745-95-1
Molekylær formel C18H24ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 337.84
MDL nummer MFCD00153795
InChI nøgle BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYNA-N
Synonym dobutamine hydrochloride, dobutamine hcl, dobutrex, inotrex, dl-dobutamine hydrochloride, dobutamina clorhidrato spanish, 4-2-4-4-hydroxyphenyl butan-2-ylamino ethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, +--4-2-3-p-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl pyrocatechol hydrochloride, 1,2-benzenediol, 4-2-3-4-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl-, hydrochloride, +-
PubChem CID 65324
ChEBI CHEBI:4671
IUPAC navn hydrogen 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol chloride
SMIL [H+].[Cl-].CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dobutamine hydrochloride
Smeltepunkt 184°C to 186°C
Farve White
Mængde 250 mg
Merck Index 14,3395
Opløselighedsinformation Soluble in water or ethanol with warming; Also soluble in methanol
Formel vægt 337.85
Fysisk form Powder