Få mere at vide
Dobutaminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990996
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17990996 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17990996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0675.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dobutaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Analyt- eller komponentnavne Dobutamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H23 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
IUPAC navn 4-[2-[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzen-1,2-diol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 337.84
Mængde 250 mg
Formel vægt 337,1445 g/mol