Få mere at vide
Dobutamine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486906
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16486906 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16486906 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15746
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24ClNO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.68 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (59.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(CCNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 337.84
Formel vægt 337.84
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation